Learn More
Saint Gobain Life Sciences Standard-Pumpenschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 2.4 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke: Saint Gobain Life Sciences T3306-33
Additional Details : Gewicht : 0.92000kg
Beschreibung
- Ein Minimum an extrahierbaren Substanzen hilft die Integrität der Flüssigkeit zu bewahren
- Nachgewiesene Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
- Ausgezeichnete Flusscharakteristika für Flüssigkeiten
- Vollständig gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses getestet
- Pharmazie und Kosmetik
- Verarbeitung
- Medizinische Geräte
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Sterile Füllleitungen
- Injektionswassertransfer
- Chemie- und Blutanalysatoren
- Flüssigkeitschromatographie
Spezifikation
Transfer Tubing | |
0.19 in. | |
Silikon | |
9.6 mm | |
15 m | |
2.4 mm | |
-112°F | |
1/Packung | |
50 (Shore A) | |
0,98 bar bei 23 °C/0,91 bar bei 160 °C | |
392°F |
FDA 21 CFR Teil 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 | |
4.8 mm | |
0.38 in. | |
49.2 ft. | |
0.09 in. | |
Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche. | |
–80 bis 200 °C | |
Durchscheinend | |
Flexibel | |
756 mm Hg bei 23 °C | |
200 °C |