Learn More
Standard-Präzisionspufferlösung pH 9,180, Reagecon™ Artikelnummer.: 11872643
Verfügbar ab: 25-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard-Präzisionspufferlösung pH 9,180, Reagecon™
Artikelnummer. 11872643 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11872643
Marke: Reagecon 109180
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Menge 500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10918025D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2025 Artikelnummer109180
Chargennummer10918025B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Artikelnummer109180
Chargennummer10918024E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Artikelnummer109180
Chargennummer10918023L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Artikelnummer109180
Chargennummer1922523B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2023 Artikelnummer109180
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Standard-Präzisionspufferlösung pH 9,180, Reagecon™ >