Learn More
Standard-Präzisionspufferlösung pH 7,429, Reagecon™ Artikelnummer.: 11496404
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard-Präzisionspufferlösung pH 7,429, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11496404 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11496404
Marke: Reagecon 107429
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Menge 500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer742924H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2025 Artikelnummer107429
Chargennummer742923E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Artikelnummer107429
Chargennummer742922H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Artikelnummer107429
Chargennummer742921B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Artikelnummer107429
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Standard-Präzisionspufferlösung pH 7,429, Reagecon™ >