Learn More
Standard-Präzisionspufferlösung pH 10,062, Reagecon™ Artikelnummer.: 11828773
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard-Präzisionspufferlösung pH 10,062, Reagecon™
Artikelnummer. 11828773 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 11828773
Marke: Reagecon 110062
Verfügbar ab: 19-06-2025
Spezifikation
Menge 500 ml
Rückführbarkeit auf NIST 10.062
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer116224G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number110062
Chargennummer116224F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number110062
Chargennummer116223D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number110062
Chargennummer116222G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog Number110062
Chargennummer116221F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2022 Catalog Number110062
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Standard-Präzisionspufferlösung pH 10,062, Reagecon™ >