Learn More
Brannan Standard-Infrarot-Industriethermometer
Artikelnummer. 31810762
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
350 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
31810762 350 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31810762 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 38/701/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.25 CHF
    40.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 28.69 CHF
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handgehaltenes industrielles Infrarotthermometer
  • Handthermometer mit flexiblem Kabel und konischer Edelstahlsonde zur genauen Temperaturmessung
  • Vollständig wasserdichte IP68-Zertifizierung
  • Temperaturbereich -40 °C bis +300 °C
  • Geliefert mit einem 2-Punkt-Kalibrierungszertifikat bei 0 °C und 100 °C
  • Hoch-/Tieftemperaturalarm
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Magnet an der Rückseite befestigt
  • Max-Min-Aufnahme
  • Automatische Abschaltung
  • Handheld, Flip-Ständer und Hänghaken
  • HACCP-konform
  • Geliefert mit Schutztasche
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ROHS, WEEE
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Digitales Infrarot
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 662 °F
Max. Temperatur (metrisch) 350 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Calibrated Werkseitig kalibriert
Akkutyp 1 x 9 V
Display Digital-LCD
IP-Schutzart Keine