Learn More
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, Räder, 900 x 750 mm
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, Räder, 900 x 750 mm, ist ein mobiler Labortisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte.
Marke:  Koettermann™ 505-00032
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Artikelnummer. 14855401
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Mobiler Tisch
  • SGL-Arbeitsplatte in Laborqualität
  • Höhe einstellbar
  • Ein Regal
Spezifikation
Spezifikation
SGL-Arbeitsplatte
750 mm
1
Fahrbarer Tisch
900 mm