Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 366 mm
Click to view available options
Verriegelungsmechanismus:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wandschrank
- Zwei Türen
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wandschrank |
| Abmessungen (T x B x H) | 366 x 1200 x 780 mm |
| Verriegelungsmechanismus | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Einschübe | 1 |