Beschreibung
- Standardgütegrad
- Edelstahl
- Ausführung mit geradem Ende
- Nicht für medizinische Anwendungen oder Anwendung am Patienten vorgesehen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pinzette |
| Güte | Standard |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,25 in. |
| Länge (metrisch) | 18,415 cm |
| Material | Edelstahl |
| Beschreibung | Rochester Pean Pinzette mit geradem Ende in Standardqualität; autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gut geeignet für weniger kritische Anwendungen |
| Modell | Gerades Ende |