Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Y-Satz für die Übertragung von Flüssigkeiten
Artikelnummer. 17850627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Schlauchstil:
3 x 12,7 mm Innendurchmesser x 3,2 mm Wand, C-Flex 374, 2 x 0,51 m bis 0,51 m
3 x 3,2 mm Innendurchmesser x 1,6 mm Wand, C-Flex 374, 2 x 0,51 m bis 0,51 m
3 x 6,35 mm Innendurchmesser x 1,6 mm Wand, C-Flex 374, 2 x 0,51 m bis 0,51 m
3 x 6,35 mm Innendurchmesser x 2,4 mm Wand, C-Flex 374, 2 x 0,51 m bis 0,51 m
3 x 9,52 mm Innendurchmesser x 3,2 mm Wand, C-Flex 374, 2 x 0,51 m bis 0,51 m
Abmessungen:
1/2 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 3/32 Zoll Wand
1/8 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand
3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17850627
Marke: Thermo Scientific™ SH31093.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie die Prozesskonnektivität und ermöglichen Sie eine höhere Effizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden. Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
  •  Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO-7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methoden getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 1/4 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand
Inhalt und Lagerung Zugelassen für die Lagerung unter Umgebungsbedingungen (15 bis 30 °C).
Schlauchstil 3 x 6,35 mm Innendurchmesser x 1,6 mm Wand, C-Flex 374, 2 x 0,51 m bis 0,51 m
Schlauchgröße 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.)