Learn More
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco™ Injektoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco-Injektoren ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen.
- Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
- Großer Volumenbereich
- Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
- Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 5uL |
| Produkttyp | HPLC-Autosampler-Spritze |
| Einwegprodukt | Nein |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Injektor |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.