Learn More
Macherey-Nagel™ Standard-Filterpapiere
Besonders geeignet für allgemeine Laborfiltrationen. MACHEREY Nagel™ Standard-Filterpapiere werden aus den gleichen Rohstoffen hergestellt wie die aschefreien Sorten.
Marke:  Macherey-Nagel™ 4310045
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Artikelnummer. 11897073
  • 32.20 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gütegrad MN615
  • Glatte Oberfläche
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
Spezifikation
22s
MN 615
0,16 mm