Learn More
Consort™ Standard-Leitfähigkeitselektroden
Artikelnummer. 11935488
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 110 °C
0 °C bis 80 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11935488
Marke: Consort™ SK24T
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen. Consort™ Leitfähigkeitselektroden sind hochwertige elektrochemische Analysesensoren. Eine Reihe von Elektroden ist für den allgemeinen Feldeinsatz mit Mikrovolumina oder zur Messung hoher Leitfähigkeitswerte erhältlich.
Während der Kalibrierung oder Messung müssen alle Lösungen vorsichtig gerührt werden, um eine treue Darstellung des Inhalts zu gewährleisten. Es müssen frische Kalibrierungslösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden. Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: Zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe. Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
  • Die möglichen Optionen beinhalten Standardfeldmodell, Mikrovolumenmodell und Modell mit hoher Leitfähigkeit
  • Integrierter automatischer Temperaturausgleich (ATC Pt1000) mit2 Bananenanschlüssen für ATC
  • Mit1m-Kabel und 1 BNC-Anschluss
  • Die Stabilitätsanzeige zeigt an, wann die Messwerte abgelesen werden müssen
Spezifikation
Zellkonstante 10 cm-1
Anschlusstypen BNC, 2 x Banana Plug
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe Leitfähigkeit, Laboranwendung
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 110 °C
Typ Leitfähigkeitselektrode
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Länge (metrisch) 130 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Material Glaskörper, Platinplatten
Enthält 1 m-Kabel, 2 Bananenanschlüsse für ATC, 1 BNC-Anschluss
Temperatursensor Integriertes ATC (Pt1000)
Modell Gehäuse SK23T