Learn More
Standard-Pufferlösung pH 7 Artikelnummer.: 11954719
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard-Pufferlösung pH 7
Artikelnummer. 11954719 Alle ansehen SI Analytics Produkte
250 ml, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 ml
60 Ampules
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milliliter
Artikelnummer. 11954719
Marke: SI Analytics 285138049
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SI Analytics™ Standard-Pufferlösung pH 7 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure oder einer Alkali resistent.
  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 101 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.01 g/cm3
pH 7
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Zusammensetzung Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
Geruch Geruchslos
Verpackung DURAN™ Flasche
Sterilität Steril
Dampfdruck 23 hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
Name des Produkts
Standard-Pufferlösung pH 7 >