Learn More
Standard-Pufferlösung pH 6.87
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
60 Ampullen
Packungsgröße:
250 Milliliter
60 Ampullen
Beschreibung
- Mit Herstellungszertifikat
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Dinatriumhydrogenphospat, Kaliumdihydrogenphosphat
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 100°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1g/cm3 |
| pH | 6.87 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 250 mL |
| Zusammensetzung | Wasser, Dinatriumhydrogenphospat, Kaliumdihydrogenphosphat |
| Geruch | Odorless |
| Verpackung | DURAN™ Flasche |
| Sterilität | Sterile |
| Mehr anzeigen |