Learn More
Standard-Pufferlösung pH 4
Artikelnummer. 10222451 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
250 mL
60 Ampules
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
250 Milliliter
Artikelnummer. 10222451
Marke: SI Analytics 285138213
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
SI Analytics™ pH Standard Buffer Solution pH 4 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure resistent.
  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
  • Bei Temperaturen zwischen 15° C und 25° C sind die Produkte mit einer Versiegelung von jeweils zwei Teilen zu lagern
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Das Abspülen größerer Mengen in die Kanalisation oder die aquatische Umwelt kann zu verminderten pH-Werten führen. Ein niedriger pH-Wert schadet Wasserorganismen. Bei der Verdünnung des Verwendungszwecks wird der pH-Wert erheblich erhöht, so dass nach der Verwendung des Produkts der in die Kanalisation entleerte wässrige Abfall nur wenig wassergefährdend ist
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100°C
Farbe Gelb
Dichte 1.01g/cm3
pH 4
Physikalische Form Liquid
Menge 60 Ampules
Zusammensetzung Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
Geruch Odorless
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Sterile
Dampfdruck 23hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar