Learn More
Standard-Pufferlösung pH 4,01 und 6,87, SI Analytics™ Artikelnummer.: 10470071
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard-Pufferlösung pH 4,01 und 6,87, SI Analytics™
Artikelnummer. 10470071 Alle ansehen SI Analytics Produkte
2 x 30 Ampules, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
2 x 30 Ampules
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10470071
Marke: SI Analytics 285138402
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SI Analytics™ Standard-Pufferlösung mit pH-Wert 4.01 und 6.87 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure bzw. Base resistent.
  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100°C
Farbe Farblos
Dichte 1.01g/cm3
pH 4.01, 6.87
Physikalische Form Liquid
Menge 2 x 30 Ampules
Zusammensetzung Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
Geruch Odorless
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Sterile
Dampfdruck 23hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
Name des Produkts
Standard-Pufferlösung pH 4,01 und 6,87, SI Analytics™ >