Learn More
Standard Pufferlösung pH 4,01, 6,87 und 9,18, SI Analytics™
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
3 x 20 Ampules
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Herstellungszertifikat
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 100°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01, 6.87, 9.18 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 3 x 20 Ampules |
| Zusammensetzung | Wasser, Kaliumhydrogenphthalat |
| Geruch | Odorless |
| Verpackung | FIOLAX™ Ampullen |
| Sterilität | Sterile |
| Mehr anzeigen |