Learn More
Standard-Pufferlösung pH 4,01
68.12 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 ml
60 Ampules
Beschreibung
- Mit Herstellungszertifikat
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.01 g/cm3 |
pH | 4.01 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 250 ml |
Zusammensetzung | Wasser, Kaliumhydrogenphthalat |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | DURAN™ Flasche |
Sterilität | Steril |