Learn More
Standard Pufferlösung pH 1,68, 6,87 und 9,18, SI Analytics™
Click to view available options
Menge:
3 x 20 Ampullen
Verpackung:
FIOLAX™ Ampullen
Beschreibung
- Mit Herstellungszertifikat
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumtetraoxalat-Dihydrat
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.01 g/cm3 |
pH | 1.68, 6.87 und 9.18 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 3 x 20 Ampullen |
Zusammensetzung | Wasser, Kaliumtetraoxalat-Dihydrat |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | FIOLAX™ Ampullen |
Sterilität | Steril |