Learn More
Standardpufferphosphat, pH 4.002, NIST, Chem-Lab
Artikelnummer. 11964004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11964004 1 L 1 Stück
11908494 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964004 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.0602.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00 CHF
    25.53 CHF / 1 Stück
    Sparen 39.47 CHF
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
pH-Wert = 4.003 bei 0 °C
pH-Wert = 3.99 bei 5 °C
pH-Wert = 3.998 bei 10 °C
pH-Wert = 3.999 bei 15 °C
pH-Wert = 4.002 bei 20 °C
pH-Wert = 4.008 bei 25 °C
pH-Wert = 4.015 bei 30 °C
pH-Wert = 4.035 bei 40 °C
pH-Wert = 4.060 bei 50 °C
pH-Wert = 4.091 bei 60 °C
pH-Wert = 4.126 bei 70 °C
pH-Wert = 4.164 bei 80 °C
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphate
Dichte 1.00g/mL
pH 4.002
Menge 1 L
Verpackung PE
Rückführbarkeit auf NIST NIST traceable
Formelmasse 204.23g/mol