Learn More
Standard Buffer Borate, pH 9.225, NIST, Chem-Lab
Artikelnummer. p-7114729
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
Artikelnummer. 11999262
Marke: Chem-Lab CL03.0202.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
pH = 9.464 at 0°C
pH = 9.395 at 5°C
pH = 9.332 at 10°C
pH = 9.276 at 15°C
pH = 9.225 at 20°C
pH = 9.180 at 25°C
pH = 9.139 at 30°C
pH = 9.068 at 40°C
pH = 9.011 at 50°C
pH = 8.962 at 60°C
pH = 8.921 at 70°C
pH = 8.885 at 80°C
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel Na2B4O7•10H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate solution
Dichte 1.01g/mL
pH 9.225
Menge 1 L
Verpackung PE
Rückführbarkeit auf NIST NIST traceable
Formelmasse 381.37g/mol