Learn More
Standard Buffer Borate, pH 9.225, NIST, Chem-Lab
Artikelnummer. 11999262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11999262 1 L 1 Stück
11909272 10 L 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11999262 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.0202.1000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
pH = 9.464 at 0°C
pH = 9.395 at 5°C
pH = 9.332 at 10°C
pH = 9.276 at 15°C
pH = 9.225 at 20°C
pH = 9.180 at 25°C
pH = 9.139 at 30°C
pH = 9.068 at 40°C
pH = 9.011 at 50°C
pH = 8.962 at 60°C
pH = 8.921 at 70°C
pH = 8.885 at 80°C
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel Na2B4O7•10H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate solution
Dichte 1.01g/mL
pH 9.225
Menge 1 L
Verpackung PE
Rückführbarkeit auf NIST NIST traceable
Formelmasse 381.37g/mol