Learn More
Cole-Parmer™ KUEHL-/HEIZTHERMOSTAT -10/+100°C
Artikelnummer. 11860243 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
46.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11860243 46.4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11860243 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 4417500
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompakter, wirtschaftlicher Tischkühlungs-/Heizblock. Cole-Parmer™ Der Standard-Tischkühl-/Heizblock verfügt über ein energieeffizientes Peltier-Design, das biologische Proben von -10 bis 100 °C kühlt oder °erwärmt. ±1 C °digitale Steuerung.
  • Kühlen, frieren, heizen oder mischen Sie biologische Proben an Ihrem Arbeitsplatz
  • Speichern Sie 5 Programme im Speicher für präzise zeitgesteuerte und wiederholbare Routinen
  • Wählen Sie Blöcke für Zentrifugenröhrchen, Assay-Platten, PCR-Röhrchen und Dplates und vieles mehr
  • Zweizeiliges LCD-Display, das tatsächliche und Solltemperatur abliest
  • 30-Tages-Countdown-Timer mit Alarm und Auto/Aus
  • Integrierter Datenlogger und RS-232E/A-Anschluss für bidirektionale Kommunikation
  • Energieeffizientes Peltier-Design kühlt oder erwärmt biologische Proben von -10 bis 100° C mit ±1° C digitaler Steuerung.
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie die Speicherung von Enzymen oder DNA-Bibliotheken, die Aufrechterhaltung von 14° C für Ligationsreaktionen und die Inkubation oder Deaktivierung von Enzymreaktionen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Zentrifugenröhrchen, Assay-Platten, PCR-Röhrchen und -Platten
Material Aluminium
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +100 °C
Typ Gekühlter Inkubator
Enthält Kühl-/Heizmodul, Netzkabel, Bedienungsanleitung und ein 12 V-Gleichstrom-Netzteil
Temperaturstabilität ±1 °C
Abmessungen (L x B x H) 46.4 x 42.8 x 37.4 mm
Länge (metrisch) 46.4 mm
Breite (metrisch) 42.8 mm
Höhe (metrisch) 37.4 mm
Spannung 100 bis 230 VAC