Learn More
Standard 1506: Ca @ 2000 μg/g; P, Zn, Mo @ 800 μg/g in 75 cSt Öl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Mischung |
| Element | Mehrere Elemente |
| Solvent or Matrix | Kohlenwasserstofföl |
| Industry Type | Industrielle QK |
| Menge | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 800 μg/g∣Phosphorus 800 μg/g∣Zinc 800 μg/g∣Calcium 2000 μg/g |