Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Diese eigenständige Luftreinigungsstation mit angeschlossenem Halo-Luftfiltersystem erfasst luftgetragene Laborschadstoffe direkt an der Quelle und fängt sie dauerhaft in hocheffizienten Filtern auf.
- Sicherheitsstandards: Die Filtrationsleistung wurde gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009 geprüft: Frankreich
- CE-Kennzeichnung
- Abmessungen: Außenbreite 592 mm – Außentiefe 892 mm – Außentiefe 303 mm
- Luftdurchsatz 220 m³/h
- Spannung/Frequenz: 110–230 V / 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme 50 W
- Die Konstruktion besteht aus einem Metallrahmen aus korrosionsbeständigem Stahl, der mit 100 % Polyester beschichtet ist.
- Filtrationsmodul aus spritzgegossenem Polypropylen
- Anschlussmöglichkeit: RJ45-Ethernetkabel
- Kohlefiltration für Gase und Dämpfe: organische Stoffe, Formaldehyd, organische Dämpfe und
- Säuredämpfe
- Sensoren zur Messung der Luftqualität: Halbleiter für VOCs – Elektrochemischer Sensor für Formaldehyd – Halbleiter oder elektrochemische Sensoren für eine breite Palette von Schadstoffen
- Vorfilter: Partikelfilter
- Nachfilter: Partikelfilter
- Temperatur-/Relative-Feuchtigkeits-Sensor
- Partikelsensor
- Deckenmontage: Aufhängung mit 4 Ösenbolzen (im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 31 kg
- Betriebsmodus 24/24h - 7/7, Nacht/Tag, Min-Max-Erkennung, Nur Erfassungswert
- Geschütztes Volumen 55 m³ oder eine Oberfläche von 25 m²² mit einer Deckenhöhe von 2,50 m
- Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation durch LED-Impulse: Lüftereinstellungen, Nutzungstimer, Lüfterausfall, automatische Erkennung der Luftqualitätsleistung
- eGuard™ App zur Fernsteuerung, um HALO-Einheiten zu überwachen, Einstellungen zu ändern und Sicherheitswarnungen sofort auf Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet und PC) zu übermitteln.
- Netzwerkverbindung
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Luftreinigungsstation |
| Filtertyp | Gebundene Aktivkohle und/oder HEPA |
| Material | Korrosionsbeständiger, elektrolytisch verzinkter Stahl, säurebeständige Polymerbeschichtung |
| Modell | 35 C |
| Spannung | 110/230 V |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?