Learn More
SI Analytics™ Stativstange TZ 3665
SI Analytics™ Halterungsgestell bietet Unterstützung und Stabilität bei Titrationsanwendungen.
Marke: SI Analytics™ 285227358
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Geeignet für TITRONIC™ Basic, TITRONIC™ Universal und TitroLine™ Easy
Spezifikation
Stativstab | |
TITRONIC Basic, TITRONIC Universal und TitroLine Easy |