Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stains-all, 97 %, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Stains-all |
| Namenshinweis | 97% |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Beilstein | 27, IV, 8619 |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 559.59 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| UV-Spektrometrie | Complies |
| Mehr anzeigen |