Learn More
Stains-all, 97 %, rein, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 213510050
Additional Details : CAS : 7423-31-6 Gewicht : 0.00500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
7423-31-6 | |
560.592 | |
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N | |
123134119 | |
CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br |
C30H28BrN2S2+ | |
MFCD00078788 | |
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide | |
(2E)-1-Ethyl-2-[(E)-3-(1-Ethylbenzo[e][1,3]Benzothiazol-1-ium-2-yl)-2-Methylprop-2-Enyliden]Benzo[e][1,3]Benzothiazol;Hydrobrom |
Spezifikation
Stains-all | |
7423-31-6 | |
C30H28BrN2S2+ | |
27, IV, 8619 | |
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N | |
CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br | |
560.592 | |
559.59 | |
97% | |
Glasflasche | |
Grau bis violett |
97% | |
97% | |
MFCD00078788 | |
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide | |
Authentic | |
(2E)-1-Ethyl-2-[(E)-3-(1-Ethylbenzo[e][1,3]Benzothiazol-1-ium-2-yl)-2-Methylprop-2-Enyliden]Benzo[e][1,3]Benzothiazol;Hydrobrom | |
123134119 | |
Stumpfes violett bis Pulver | |
Rein | |
Complies | |
5g |