Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stains-All, 95 %
Artikelnummer. 15464959
Change view
Click to view available options
Menge:
1g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464959 1g 1 Gramm
15474959 5g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464959 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62630.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Kationisches Carbocyanin-Färbemittel, das in der Elektrophorese zur Färbung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet wird
Stains-all is an ideal dye for the visualization and identification of proteins on polyacrylamide gels because it differentiates between highly acidic proteins which stain blue and less acidic proteins which stain pink. When employed on polyacrylamide gels, the intensity of Stains-all can be increased by the addition of silver nitrate. It is a useful nucleic acid and protein stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7423-31-6
Summenformel C30H27BrN2S2
Spezifikation
Menge 1g
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kationisches Carbocyanin-Färbemittel, das in der Elektrophorese zur Färbung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet wird
Farbe Dunkelgrau oder Grün
Formelmasse 559,58g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Beilstein 3865213
Assay 0.95
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stains-All
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-2-methyl-1-propenyl]-naphtho[1,2-d]thiazol