Learn More
Epredia™ Zubehör für StainMate™ Mini  -Färbegeräte
Artikelnummer. p-4531249 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Deckel
Wasserschale/-bad
Zusätzliche(s) Schale/Bad
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12648446
Brand: Epredia™ E103/SS/BL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Pflegen Sie Ihr Epredia™ StainMate™ Mini 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Mini 10 Zubehör.
Pflegen Sie Ihr Thermo Scientific™ StainMate™ Mini 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Mini 10 Zubehör.
Accessories for the Mini 10 Batch Stainer Module include:
  • Additional dish/bath
  • Lid
  • Drying module
  • External dish/bath
  • Additional rack
  • Fume hood
  • Bath dish
Dryer Module
  • Fan-assisted slide dryer operates at approx. 70°C
  • Hooks onto either the left- or right-hand side of the StainMate module
Fume Hood
  • Extracts fumes through a replaceable charcoal filter
  • Fits easily inside the base of the hood
  • Transparent door is hinged for easy access
External Dish/Bath
  • Attaches to either side of the StainMate to increase the capacity
  • Constructed of polished stainless steel with white acetal bath and lid
  • Capacity: 38mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Deckel