Learn More
Epredia™ Zubehör für StainMate™ Mini  -Färbegeräte
Artikelnummer. 12648446 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Deckel
Wasserschale/-bad
Zusätzliche(s) Schale/Bad
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
12648446 Deckel 1 Stück
12688446 Wasserschale/-bad -
12638446 Zusätzliche(s) Schale/Bad 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12648446 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. E103/SS/BL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Pflegen Sie Ihr Epredia™ StainMate™ Mini 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Mini 10 Zubehör.
Pflegen Sie Ihr Thermo Scientific™ StainMate™ Mini 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Mini 10 Zubehör.
Accessories for the Mini 10 Batch Stainer Module include:
  • Additional dish/bath
  • Lid
  • Drying module
  • External dish/bath
  • Additional rack
  • Fume hood
  • Bath dish
Dryer Module
  • Fan-assisted slide dryer operates at approx. 70°C
  • Hooks onto either the left- or right-hand side of the StainMate module
Fume Hood
  • Extracts fumes through a replaceable charcoal filter
  • Fits easily inside the base of the hood
  • Transparent door is hinged for easy access
External Dish/Bath
  • Attaches to either side of the StainMate to increase the capacity
  • Constructed of polished stainless steel with white acetal bath and lid
  • Capacity: 38mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckel