Learn More
Epredia™ Zubehör für StainMate™ Max 10 Chargen-Färbegeräte
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Außenschale/-bad
Gestell
Wasserschale/-bad
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Pflegen Sie Ihr Thermo Scientific™ StainMate™ Max 10 Chargen-Färbegerät mit dem speziellen StainMate Max 10 Zubehör.
Zubehör für StainMate Max 10 Chargen-Färbegeräte enthält:
- Deckel
- Abzugshaube
- Sockel mit Schublade
- Badeschale für Belair-Modell
- Zusätzliche(s) Schale/Bad
- Wasserschale/-bad
- Außenschale/-bad
- Trocknungsmodul
- Gestelladapter
- Zusätzliches Gestell für bis zu 20 Objektträger
- Zusätzliches Gestell für bis zu 30 Objektträger
Trocknungsmodul
- Der lüfterunterstützte Objektträgertrockner arbeitet mit einer Temperatur von ca. 270 °C
- Haken auf der linken oder rechten Seite des StainMate Moduls
Abzugshaube
- Extrahiert Dämpfe durch einen austauschbaren Aktivkohlefilter
- Passt leicht in den Boden der Haube
- Die transparente Tür ist für einfachen Zugang aufklappbar
Außenschale/-bad
- Zur Erhöhung der Kapazität an beiden Seiten des StainMate Moduls anbringen
- Aus poliertem Edelstahl mit weißem Acetal-Bad und Deckel
- Fassungsvermögen: 38mL
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wasserschale/-bad |