Learn More
Atrow™ Drahtkorb aus Edelstahl mit Griff
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
125 x 125 x 140 mm
140 mm ID x 140 mm H
140 x 140 x 140 mm
160 x 160 x 140mm
160 mm ID x 160 mm H
160 x 160 x 160 mm
200 mm ID x 200 mm H
200 x 200 x 200 mm
300 mm ID x 200 mm H
Form:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Beschreibung
Edelstahl ist langlebig, rost- und korrosionsbeständig und kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Dies ermöglicht den Einsatz dieser Transportkörbe bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. der Arbeitsraumorganisation, Reinigungs und Spülaufgaben, chemischen Bäder und Temperaturzyklen.
- Runde Körbe mit Durchmessern von 140 bis 300 mm
- Quadratische Körbe mit Seitenlängen von 125 bis 200 mm
- Die Körbe können eingetaucht und in Hoch- und Tieftemperaturumgebungen eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Griff |
| Produkttyp | Drahtkorb |
| Material | Edelstahl |
| Form | Quadratisch |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 140 mm |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |