Learn More
Ohaus™ Edelstahlgewicht, OIML E2, OH
Artikelnummer. 15653384 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
50 g
100 g
200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15653384
Marke: Ohaus™ 11117003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewicht des Einzelkörpers ist so eingestellt, die 0IML E2-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Edelstahl-Ausführung
  • Inklusive Gewichtekoffer
  • Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gewicht, 50 g, OIML E2, OH
Klassifikation Gewichte OIML E2
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 50 g
Toleranz Erfüllt oder übertrifft OIML E2