Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Wasserbad aus Edelstahl
Verwenden Sie dieses Wasserbad für Inkubationen und Inaktivierungen von Kulturen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Edelstahl-Wasserbäder sind ideal zum Erwärmen bakteriologischer Medien, zur Durchführung chemischer Reaktionen oder zum Auftauen gefrorener Proben.
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 1003
Additional Details : Gewicht : 15.00000kg
Beschreibung
- Kompakter, verschleißarmer Antriebsmechanismus
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Der Gleichstrommotor mit Überlastschutz treibt das Gerät an
- Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos regelbar
- Konstante Drehzahl im Dauerbetrieb
- Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Bedienung: Hauptschalter mit Kontrollleuchte, Drehschalter für die Einstellung und LED-Anzeige für Drehzahlanzeige
- Hebel für die Stoppvorrichtung des rotierenden Gestells, welches ein einfaches Spannen der Probengefäße gewährleistet
- Drehbares Gestell mit Kugellagern auf beiden Seiten, geeignet für max. 12 Kolben/Gefäße, rund oder quadratisch/rechteckig, bis zu einem Durchmesser von 110 mm und einer Höhe von 270 mm, auf vier Ebenen, jede Ebene mit vier Halterahmen
- Der Antrieb erfolgt über einen Keilriemen und eine Gleitnabe
- Halterahmen aus Edelstahl für ein sicheres und gefahrloses Spannen der Probengefäße
Spezifikation
5 °C bis 99,9 °C | |
Wasserbad | |
Inkubation und Inaktivierung von Kulturen | |
Digitale LED-Anzeige | |
Edelstahl | |
440 x 500 x 255 mm | |
440 mm | |
255 mm | |
440 mm | |
12 kg | |
1,5 kW |
Mikroprozessor | |
14 l | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99.9 °C | |
Inkubation/Inaktivierung | |
±0,1 °C bei 50 °C | |
245 x 400 x 145 mm | |
245 mm | |
145 mm | |
245 mm | |
230 V | |
50/60 Hz |