Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Klappstecher
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
550 mm
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- 32 mm Ø
- Optimierter Öffnungsmechanismus (vollständig zerlegbar) für einfache Reinigung|
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Klappstecher |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allschichtproben viskoser, pastöser oder halbflüssiger Substanzen, nach DIN 51750 Teil 3 und DIN EN ISO 15528. |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Länge (metrisch) | 550 mm |