Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Klappstecher
Artikelnummer. 11951571 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
550 mm
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11951571
Marke: Buerkle™ 53591600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probenehmer für Allschichtproben viskoser, pastöser, halbflüssiger Substanzen, nach DIN 51750 pt. 3 und DIN EN ISO 15528. Die unterschiedlichen Schichten bleiben vor allem bei pastösen Substanzen intakt.
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)
  • 32 mm Ø
  • Optimierter Öffnungsmechanismus (vollständig zerlegbar) für einfache Reinigung|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Klappstecher
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allschichtproben viskoser, pastöser oder halbflüssiger Substanzen, nach DIN 51750 Teil 3 und DIN EN ISO 15528.
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Länge (metrisch) 550 mm