Learn More
Sampling Systems™ Mehrzweck-Schöpfkelle aus Edelstahl
Sampling Systems™ Utility Dipper ist ein vollständig aus Edelstahl bestehender Probenehmer, der für die Probenahme von Flüssigkeiten und Suspensionen geeignet ist.
162.00 CHF - 179.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (AISI 304) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität |
Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15809371
|
Sampling Systems™
5170A-50 |
50 ml | 460 mm |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15899361
|
Sampling Systems™
5170A-100 |
100 ml | 540 mm |
179.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einzelpunkt-Probenehmer
- 304 Edelstahl
- Setzen Sie den Probenehmer in das Produkt ein, damit die Flüssigkeit in den Probenehmer fließt
- Heben Sie die mittlere Steuerstange an, um die Probe abzulassen
Spezifikation
Edelstahl (AISI 304) | |
Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität | |
32 mm |