Learn More
Sampling Systems™ Mehrzweck-Schöpfkelle aus Edelstahl
Artikelnummer. 15899361 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Länge (metrisch):
460 mm
540 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15899361
Marke: Sampling Systems™ 5170A100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Utility Dipper ist ein vollständig aus Edelstahl bestehender Probenehmer, der für die Probenahme von Flüssigkeiten und Suspensionen geeignet ist.
  • Einzelpunkt-Probenehmer
  • 304 Edelstahl
  • Setzen Sie den Probenehmer in das Produkt ein, damit die Flüssigkeit in den Probenehmer fließt
  • Heben Sie die mittlere Steuerstange an, um die Probe abzulassen
Spezifikation
Material Edelstahl (AISI 304)
Kapazität (metrisch) 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Länge (metrisch) 540 mm