Learn More
Sampling Systems™ Mehrzweck-Schöpfkelle aus Edelstahl
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Länge (metrisch):
460 mm
540 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einzelpunkt-Probenehmer
- 304 Edelstahl
- Setzen Sie den Probenehmer in das Produkt ein, damit die Flüssigkeit in den Probenehmer fließt
- Heben Sie die mittlere Steuerstange an, um die Probe abzulassen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (AISI 304) |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Länge (metrisch) | 460 mm |