Learn More
Tenak™ Edelstahl-Tiefkühlregale für Kryoboxen
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (16)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für alle Tiefkühlschränke geeignet
- Edelstahl
- Für Kryoboxen verschiedener Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Zellteiler | Ja |
| Produkttyp | Standard-Rack |
| Array | 4 x 4 |
| Aufnahmevermögen | Boxen (16) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 16 |
| Einschübe | 16 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passend für Gefriergeräte aller Marken und Modelle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Mehr anzeigen |