missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Universalklemme aus Edelstahl

Hergestellt aus 18/10 Edelstahl. BOCHEM™ Universalklemmen aus Edelstahl bieten sicheren Halt für eine Vielzahl von Laborgeräten.

Marke:  Bochem™ 5425

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 10747011

  • 119.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Edelstahl 18/10
  • Greiffinger mit Kork
  • DIN 12894
Spezifikation

Spezifikation

Je 1
Edelstahl
150 mm
Universalklemme
0 bis 80 mm
0 bis 80 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote