Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahl-Verbindungswinkel
Click to view available options
Material:
Edelstahl (316)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Klemmverbindung |
| Material | Edelstahl (316) |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |
| Produkttyp | Verbindungs-Winkelstück, Edelstahl, 1/16 Zoll, Stück |