Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelement-Allzwecksonden für Durchdringung
Die Universalpenetrationssonden sind für weiche und halbweiche Materialien konzipiert
66.80 CHF
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0.09 in. |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Sonde | 2.3 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innenseiten von weichen oder halbweichen Materialien |
Material | Glasgefüllte Nylongriffe, aufgespultes PVC-Kabel, Nylon |
Produkttyp | Typ T |
Produktcode | Marke | Sondentyp | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11795248
|
Cole-Parmer™
08500-65 |
Einstechsonde, Typ T | -418 ° bis +1650 °F | -250 °C bis +899 °C |
66.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Designed to measure the temperature at the surface without perpetrating the material. Cole-Parmer™ Probes for Oakton™ Thermocouple Thermometers are ideal for monitoring flat surfaces such as hot plates, furnaces or molds.
- Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
- ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
- Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Warranty
6 Monate
Spezifikation
0.09 in. | |
Innenseiten von weichen oder halbweichen Materialien | |
Typ T | |
900 °C | |
−250 °C | |
-250 °C bis +899 °C |
2.3 mm | |
Glasgefüllte Nylongriffe, aufgespultes PVC-Kabel, Nylon | |
1650 °F | |
−418 °F | |
-418 ° bis +1650 °F | |
Thermoelementthermometer |