Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kanüle ohne Ansatz
Artikelnummer. 13579000
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch)
13579000 2 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13579000 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 123751
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SilFlow is a microfluidic platform for multi-dimensional gas chromatography (GC)
  • Verbesserte GC-Konnektivität
  • Ersatz-Hülsen und Schläuche erhältlich
Spezifikation
Typ Tubing
Außendurchmesser (metrisch) 0.363 mm
Gesamtlänge (metrisch) 2 m
Material Stainless Steel