Learn More
VACUUBRAND™ Kanüle ohne Ansatz
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
147 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 147 cm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Produkttyp | Schläuche |