Learn More
Thermo Scientific™ Edelstahlschläuche, 0.82 mm (0.032 Zoll) Außendurchmesser, 0.51 mm (0.02 Zoll) Innendurchmesser, Typ 304
Marke:  Thermo Scientific™ 013468.BV
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11346828
  • 24.56 CHF / 30 Zentimeter
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
30 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation