Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen aus Edelstahl
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 1.500 mm |
| Produkttyp | Röhrchen |