Learn More
Blanco™ Stainless Steel Platform Trolley
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
605 x 780 x 840 mm
880 x 580 x 900 mm
1045 x 780 x 840 mm
1098 x 698 x 941 mm
Tragkraft (metrisch):
100 kg
120 kg
250 kg
400 kg
Radtyp:
Kunststoff-Polyamid, fest und mit Gelenken/Bremsen
Kunststoff-Polyamid, mit Gelenken/Bremsen
verzinkter Stahl, fest und mit Gelenk/Bremsen
Beschreibung:
Ebene, flache Oberfläche
Umlaufende Profilkante
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
In the professional kitchen, catering industry or laboratory environment, platform trolleys are used to transport heavy, stacked items. These rigid-frame rectangular carts feature a single platform, stable castors, protective bumpers on the corner caps and a maneuvering handle.
- Constructed of 18/8 stainless steel that does not rust
- Platform trays have a contoured profiled edge or a flat smooth surface
- Upper surface: micro-plated for easy maintenance; Lower surface: soundproof coating
- Four castors: fixed or swivel (steering), two with brakes
- Galvanized steel or corrosion-resistant synthetic (in compliance with DIN 18867-8) castors
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) Einschub | 102 cm |
| Breite (metrisch) Einschub | 62 cm |
| Produkttyp | Trolley |
| Beschreibung | Umlaufende Profilkante |
| Abmessungen (L x B x H) | 1098 x 698 x 941 mm |
| Ausführung | Micropolished |
| Höhe (metrisch) | 252 mm |
| Aufnahmevermögen | Stacked items |
| Enthält | Platform, handle |
| Tragkraft (metrisch) | 400 kg |
| Mehr anzeigen |