Learn More
Blanco™ Stainless Steel Platform Trolley
Artikelnummer. 11932778
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
605 x 780 x 840 mm
880 x 580 x 900 mm
1045 x 780 x 840 mm
1098 x 698 x 941 mm
Tragkraft (metrisch):
100 kg
120 kg
250 kg
400 kg
Radtyp:
Kunststoff-Polyamid, fest und mit Gelenken/Bremsen
Kunststoff-Polyamid, mit Gelenken/Bremsen
verzinkter Stahl, fest und mit Gelenk/Bremsen
Beschreibung:
Ebene, flache Oberfläche
Umlaufende Profilkante
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11932778
Marke: Blanco™ 572327
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Use to transport heavy, stacked items. Blanco™ Stainless Steel Platform Trolley has a flat, smooth tray that can be loaded with up to 400kg. The microplated surface makes maintenance simple. With protective bumpers, swivel castors with breaks, and a solid handle, maneuvering is secure and easy.
In the professional kitchen, catering industry or laboratory environment, platform trolleys are used to transport heavy, stacked items. These rigid-frame rectangular carts feature a single platform, stable castors, protective bumpers on the corner caps and a maneuvering handle.
  • Constructed of 18/8 stainless steel that does not rust
  • Platform trays have a contoured profiled edge or a flat smooth surface
  • Upper surface: micro-plated for easy maintenance; Lower surface: soundproof coating
  • Four castors: fixed or swivel (steering), two with brakes
  • Galvanized steel or corrosion-resistant synthetic (in compliance with DIN 18867-8) castors
Spezifikation
Länge (metrisch) Einschub 94 cm
Breite (metrisch) Einschub 70 cm
Produkttyp Trolley
Zertifizierung/Konformität DIN 18867-8
Beschreibung Ebene, flache Oberfläche
Abmessungen (L x B x H) 1045 x 780 x 840 mm
Ausführung Micropolished
Höhe (metrisch) 230 mm
Aufnahmevermögen Stacked items
Enthält Platform, handle
Tragkraft (metrisch) 250 kg
Material Stainless Steel
Anzahl Rollen 4
Anzahl Einschübe 1
Gewicht (metrisch) 20 kg
Radtyp Kunststoff-Polyamid, fest und mit Gelenken/Bremsen